Documenti
L304158
4-BR-2-(2-(((3-METHYLBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H22BrN3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
508.376
Numero MDL:
Altre note