Documenti
L294586
1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3-((4-FLUOROPHENYL)SULFANYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H11Cl2FOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.223
Numero MDL:
Altre note