Documenti
L287261
3-(4-ETHOXYPHENYL)-2-{[2-(4-ETHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H28N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
520.674
Numero MDL:
Altre note