Documenti
L283673
2-MEO-4-(2-(((3-METHYLBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H29N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
503.56
Numero MDL:
Altre note