Documenti
L260193
DIMETHYL 1-(3,4-DIMETHOXYBENZOYL)-7-ME-PYRROLO(1,2-A)QUINOLINE-2,3-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H23NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.476
Numero MDL:
Altre note