Key Documents
L241490
4-CL-N-(2-((2-(2-THIENYLMETHYLENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H14ClN3O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.912
Numero MDL:
Altre note