Documenti
L226300
2-((2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)THIO)-3-(4-CHLOROPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H13Cl2FN2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.319
Numero MDL:
Altre note