Documenti
L211001
5-{3-HEPTADECYL-5-OXO-4-[(E)-(4-SULFOPHENYL)DIAZENYL]-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL}-2-PHENOXYBENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C38H50N4O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
754.972
Numero MDL:
Altre note