Documenti
L197564
N-CYCLOPENTYL-1-ETHYL-2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H23N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.439
Numero MDL:
Altre note