Documenti
L194956
3-[(Z)-(3-BENZYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-9-METHYL-2-[(4-METHYLBENZYL)AMINO]-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H24N4O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
512.657
Numero MDL:
Altre note