Documenti
L186414
ETHYL 6-AMINO-2-(CHLOROMETHYL)-5-CYANO-4-(2-FLUOROPHENYL)-4H-PYRAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H14ClFN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.753
Numero MDL:
Altre note