Documenti
L151203
2,6-DICHLOROBENZALDEHYDE (5-OXO-6-PH-4,5-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-3-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H11Cl2N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.205
Numero MDL:
Altre note