Documenti
L123870
N-BENZYL-2-((1-(3-METHYLPHENYL)-1H-TETRAAZOL-5-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H17N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.422
Numero MDL:
Altre note