Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
JKP6004R
Sigma-Aldrich
6arm-PEG17K
dipentaerythritol core, average Mn 17,000
Sinonimo/i:
6arm-PEG
About This Item
Formula condensata:
R(O(CH2CH2O)nH)6
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
solid
PM
average Mn 17,000
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)