GF97138299
Polypropylene
(PP), honeycomb, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, cell size 8 mm
Sinonimo/i:
PP302800
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
honeycomb
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 971-382-99
Dimensioni celle
8 mm
Misura
600 × 600 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3