Documenti fondamentali
GF96661637
Monel® alloy 400
foil, Ni65%/Cu33%/Fe 2%, thickness 0.3 mm, length 2 m, temper annealed
Sinonimo/i:
NI110380
Scegli un formato
1 EA
CHF 712.00
CHF 712.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 712.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 712.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 966-616-37
Lunghezza
2 m
Spessore
0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)