Documenti
GF89357619
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.013 mm, size 600 × 600 mm, clear clear
Sinonimo/i:
ES301130
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 893-576-19
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.013 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3