GF86421483
Gallium/Indium
lump, Ga75.5%/In24.5%, 10 mm max. lump size, weight 100 g, condition liquid at rtp
Sinonimo/i:
GA046100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 864-214-83
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3