GF84917582
Nickel
tube, 200mm, outside diameter 0.65mm, inside diameter 0.384mm, wall thickness 0.133mm, as drawn, 99.5%
Sinonimo/i:
Nickel, NI007130
About This Item
Saggio
99.5%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 849-175-82
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
200 mm × 0.133 mm
D.E. × D.I.
0.65 mm × 0.384 mm
P. eboll.
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1