GF76843255
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fiber, tex number 145, L 50 m, number of filaments 1300
Sinonimo/i:
ET305711
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 768-432-55
Lunghezza
50 m