Key Documents
GF73586188
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 200mm, 0.50mm thickness
Sinonimo/i:
W 180300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 735-861-88
Misura × spessore
70 mm × 200 mm × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3