GF72602300
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.19 mm, L 0.5 m, clear clear
Sinonimo/i:
ST311190
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 726-023-00
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.19 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3