Key Documents
GF70476183
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.5 mm, length 2 m, temper annealed
Sinonimo/i:
FA140350
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 704-761-83
Lunghezza
2 m
Spessore
0.5 mm