Documenti
GF68182285
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.125 mm diameter, condition metallic glass, length 50 m
Sinonimo/i:
FE845100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 681-822-85
Lunghezza
50 m
Diametro
0.125 mm