GF65539637
Stainless steel - AISI 416
rod, 31.5 mm diameter, Fe/Cr13%/Mn 1%/Si 0.5%, length 500 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FF157960
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 655-396-37
Lunghezza
500 mm
Diametro
31.5 mm