GF63284924
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
200g lump, 3mm max. lump size
Sinonimo/i:
W 276100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 632-849-24
Peso
200 g
Dimensione max. pezzetti
3 mm