GF62973647
Alumina
tube, outside diameter 8.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
AL607160
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 629-736-47
Lunghezza
1000 mm
D.E.
8.0 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm