GF58725995
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 4.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.55 mm
Sinonimo/i:
FF217401
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 587-259-95
Lunghezza
200 mm
D.E.
4.0 mm
Spessore delle pareti
0.55 mm