GF54318292
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), fiber, tex number 24, L 100 m, number of filaments 36
Sinonimo/i:
AM345724
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 543-182-92
Lunghezza
100 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3