GF53760865
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Sinonimo/i:
ET326300
About This Item
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 537-608-65
Peso
100 g
Colore
natural
Dimensione nominale granuli
3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3