GF48762300
Copper
tube, 500mm, outside diameter 3.5mm, inside diameter 1.56mm, wall thickness 0.97mm, as drawn, 99.9%
Sinonimo/i:
Copper, CU007440
About This Item
Saggio
99.9%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 487-623-00
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
500 mm × 0.97 mm
D.E. × D.I.
3.5 mm × 1.56 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2