GF40435039
Dysprosium
rod, 50mm, diameter 2.0mm, cast, 99%
Sinonimo/i:
Dysprosium, DY007905
About This Item
Saggio
99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 404-350-39
Resistività
89 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 2.0 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1412 °C (lit.)
Densità
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Dy]
InChI
1S/Dy
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3