GF32411001
Alumina
tube, outside diameter 6.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
AL607120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 324-110-01
Lunghezza
100 mm
D.E.
6.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm