Documenti fondamentali
GF30506240
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
rod, 1000mm x 6.35mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI137910
Scegli un formato
1 EA
CHF 742.00
CHF 742.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 742.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 742.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 305-062-40
L × diam.
1000 mm × 6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)