GF30258491
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m wire, 0.05mm diameter, hard
Sinonimo/i:
FE205116
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 302-584-91
L × diam.
50 m × 0.05 mm