Key Documents
GF29909313
inconel® 617
rod, Ni57%/Cr22%/Co12%/Mo 9, 2.4 mm diameter, length 450 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NE067904
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 299-093-13
Lunghezza
450 mm
Diametro
2.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3