GF26818971
Zirconium
wire reel, 1m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR005135
About This Item
Saggio
99.20%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 268-189-71
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1 m × 0.5 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N