GF22035170
Polyetherimide
(PEI), tube, outside diameter 2.3mm, L 5 m, wall thickness 0.7 mm
Sinonimo/i:
EI317200
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 220-351-70
Lunghezza
5 m
Spessore delle pareti
0.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3