GF17506357
Alumina
rod, 4.0 mm diameter, length 150 mm
Sinonimo/i:
AL607941
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 175-063-57
Lunghezza
150 mm
Diametro
4.0 mm