Documenti
GF17260264
Niobium
foil, thickness 0.1 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
NB000330, Columbium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141730
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 172-602-64
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.1 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N