Documenti
GF15702454
Aluminum alloy 5251
foil, Al 97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, thickness 1.5 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
AL230750
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 157-024-54
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3