GF11787194
Copper-tellurium alloy, Cu99.5Te0.5
500mm rod, 6.0mm diameter
Sinonimo/i:
CY247905
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 117-871-94
L × diam.
500 mm × 6.0 mm