GF08123723
Cobalt
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Cobalt, CO000150
About This Item
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 081-237-23
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
25 mm × 25 mm × 0.01 mm
P. eboll.
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3