GF01313761
Palladium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.002mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Palladium, PD000202
About This Item
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 013-137-61
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
50 mm × 50 mm × 0.002 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N