Documenti fondamentali
E32207
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-piperidinol
98%
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Beilstein:
1186
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. eboll.
93-95 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN1CCCC(O)C1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)