D90008
Diethyl azodicarboxylate
Sinonimo/i:
DEAD
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impurezze
<3% dichloromethane
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. eboll.
106 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)\N=N\C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
1 - Explosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup