D196401
2,7-Dinitrofluorene
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc-2c(Cc3cc(ccc-23)[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C13H8N2O4/c16-14(17)10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15(18)19)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
IHZCVUBSTYOFSJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3