Key Documents
D135003
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxy-4-nitrobenzene
99%
Sinonimo/i:
4-Nitroveratrole
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
P. eboll.
230 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
95-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)[N+]([O-])=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido nitrico 70%, purified by redistillation, ≥99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
225711
Acido nitrico