Documenti
D0628
Sigma-Aldrich
5,6-Dibenzyloxyindole
≥98%
Sinonimo/i:
5,6-Bis(benzyloxy)indole, NSC 83220
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C(Oc1cc2cc[nH]c2cc1OCc3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H19NO2/c1-3-7-17(8-4-1)15-24-21-13-19-11-12-23-20(19)14-22(21)25-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14,23H,15-16H2
JEUGWNYIRZKHDS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of:
CB2 Cannabinoid Receptor ligands
Potent c-ABL inhibitors
A potent antioxidant agent occuring naturally in beetroot
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3