C98403
Cycloheptane
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
44 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
118.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-7H2
DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup